Microtubes à centrifuger, 0,6 ml et 1,5 ml, Cliklok™
Fournisseur: Simport Scientific
T330-8N T330-7G T330-7B T330-7N T330-7Y T330-6N T330-7AM
720-0506EA 28 EUR InStock
720-0506 720-1010 720-1009 720-1011 720-1012 SIMPT330-6N SIMPT330-7AM
Microtubes à centrifuger, 0,6 ml et 1,5 ml, Cliklok™
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP, gradués, avec bouchon plat Cliklok™.
  • Peuvent supporter une centrifugation ultra élevée, jusqu’à 20000×g
  • Les bouchons plats sont faciles à étiqueter
  • Certifié sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes
  • Les bouchons d’étanchéité Cliklok™ (verrouillage en deux étapes) réduisent les éclaboussures en cas de nécessité de gel, d’ébullition, de stockage ou d’expédition
Conditionnement: Microtubes conditionnés dans des sachets rescellables.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité