Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Fournisseur: Simport Scientific
T332-2 T332-2S T332-4 T332-4S T332-5 T332-5S T332-6 T332-6S T332-6SPR T332-7 T332-7S T332-2SPR T332-4SPR T332-5SPR T332-7SPR
720-0508EA 237 EUR InStock
720-0508 212-9568 212-9570 212-9571 212-9573 720-0509 720-0510 212-9575 720-0511 212-9576 720-0512 212-9569 212-9572 212-9574 720-0513
Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, avec bouchon à vis avec joint torique et anneau de fixation, autoclavables.
  • Le joint torique fixé dans la partie supérieure du bouchon garantit une fermeture parfaitement étanche à chaque fois, permettant de préserver l'intégrité des petits échantillons même dans les conditions les plus difficiles
  • Les tubes stériles sont irradiés aux rayons gamma et disponibles en version simple ou avec graduations imprimées et avec zone de marquage blanche pour l'identification des échantillons
  • Peuvent être autoclavés à +121 °C en position verticale avec les bouchons desserrés
  • Certifiés sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans ADN
Idéaux pour les tâches cryogéniques, ainsi que pour les applications d'ébullition, de stockage en congélateur, de centrifugation, etc. S'adaptent à la plupart des rotors de microcentrifugation standard. Le profil haut du bouchon facilite la manipulation, en particulier dans les procédures aseptiques, et peut rester fixé sur le tube afin d'éviter un éventuel mélange ou contamination.
FCR max.: 20 000×g
Plage de température: –196 à +121 °C
Conditionnement: les tubes stériles sont conditionnés dans des sachets inviolables refermables.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité