Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Fournisseur: Simport Scientific
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 178 EUR InStock
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, avec bouchon à vis avec joint torique (sans anneau de fixation), autoclavables.
  • Le joint torique fixé dans la partie supérieure du bouchon garantit une fermeture parfaitement étanche à chaque fois, permettant de préserver l'intégrité des petits échantillons même dans les conditions les plus difficiles
  • Les tubes stériles sont irradiés aux rayons gamma et disponibles en version simple ou avec graduations imprimées et avec zone de marquage blanche pour l'identification des échantillons
  • Peuvent être autoclavés à +121 °C en position verticale avec les bouchons desserrés
  • Certifiés sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans ADN
Idéaux pour les tâches cryogéniques, ainsi que pour les applications d'ébullition, de stockage en congélateur, de centrifugation, etc. S'adaptent à la plupart des rotors de microcentrifugation standard. Le profil haut du bouchon facilite la manipulation, en particulier dans les procédures aseptiques. Le bouchon ne dispose pas d'anneau de fixation pour les utilisateurs qui préfèrent retirer les bouchons complètement des tubes lors du remplissage ou de l'échantillonnage.
FCR max.: les tubes sans jupe peuvent être centrifugés jusqu'à 20000×g.
Plage de température: –196 à +121 °C.
Conditionnement: les tubes stériles sont conditionnés dans des sachets inviolables refermables.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité