Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis, 0,5/1,5/2,0 ml, Axygen®
Fournisseur: Corning
SCT-200-SS-O SCT-200-SS-G SC-LP-BR SCT-050-A-S SCT-050-C-S SCT-050-SS-A-S SCT-050-SS-G SCT-050-SS-R SCT-150-A-S SCT-150-C-S SCT-150-SS-C-S SCT-200-A-S SCT-200-C-S SCT-200-SS-C-S ST-150-C-S ST-200-C-S SCT-050-SS-C SCT-150-C SCT-150-SS-C SCT-200-C SCT-200-SS-C SCT-200-SS-A-S SCT-050-SS-B-S SCT-050-SS-C-S SCT-050-SS-G-S SCT-050-SS-R-S SCT-050-SS-W-S SCT-050-SS-Y-S SCT-150-SS-A-S SCT-150-LP-C SCT-45-C-S ST-050-SS-S ST-200-SS-S
212-0065EA 174 EUR InStock
212-0065 525-0899 525-0805 525-0326 525-0325 525-0340 525-0858 525-0863 525-0328 525-0327 525-0338 525-0342 525-0343 525-0339 212-0348 212-0353 525-0315 525-0317 525-0319 525-0321 525-0323 525-0298 AXYGSCT-050-SS-B-S 525-0337 525-0861 525-0864 525-0868 525-0870 525-0487 525-0878 525-0909 525-0913 525-0914
Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis, 0,5/1,5/2,0 ml, Axygen®
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, stériles ou non stériles, base conique avec ou sans jupe.
  • Bouchon à vis facilement perforable avec bord évasé extra long et joint torique pour garantir une fermeture efficace et homogène pour la centrifugation
  • Les rebords des tubes et bouchons sont nervurés pour faciliter l'ouverture et la fermeture d'une main
  • Certification d'absence de RNase, DNase et endotoxines
Conçus pour de nombreuses applications de laboratoire, telles que la collecte, le traitement, la centrifugation, le stockage à long terme et le transport d'enzymes inhibitrices ou d'autres réactifs.
Volume: 0,5, 1,5 and 2,0 ml.
Max. RCF: 20000×g.
Information de livraison: Les microtubes à centrifuger non stériles sont fournis avec des bouchons à vis sans anneau, non fixés et incluant des joints toriques ; les microtubes à centrifuger stériles sont fournis avec des bouchons à vis sans anneau, fixés et incluant des joints toriques. Des sachets de 500 tubes avec bouchons de couleur individuels sont disponibles sur demande.
Conditionnement: Microtubes à centrifuger transparents livrés par boîtes de 500 ; microtubes à centrifuger assortis livrés en boîtes de 10 sachets, 50 tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité