Système BIOTUBE®
Fournisseur: Simport Scientific
T100-1B T100-1G T100-1R T100-1Y T100-2B T100-2G T100-2R T100-2Y T100-3B T100-3G T100-3R T100-3Y T100-4B T100-4G T100-4R T100-4Y T100-50G T100-50R T100-50Y T100-60B T100-60G T100-60R T100-60Y T100-20 T100-25 T100-20LST T100-26 T100-35 T100-28 T100-30 T100-40
212-9550EA 95.8 EUR InStock
212-9550 SIMPT100-1G SIMPT100-1R SIMPT100-1Y 212-9553 SIMPT100-2G SIMPT100-2R SIMPT100-2Y 212-9554 SIMPT100-3G SIMPT100-3R SIMPT100-3Y 212-9555 SIMPT100-4G SIMPT100-4R SIMPT100-4Y SIMPT100-50G SIMPT100-50R SIMPT100-50Y 720-0499 SIMPT100-60G SIMPT100-60R SIMPT100-60Y 212-9551 212-9552 SIMPT100-20LST SIMPT100-26 SIMPT100-35 SIMPT100-28 SIMPT100-30 SIMPT100-40
Système BIOTUBE®
Tubes Microtubes
Système de tubes et portoir en PP, en configuration standard de 8×12.
  • Carte d'identification amovible à 96 emplacements et codage alphanumérique pour situer avec précision les échantillons
  • Couvercle transparent fixé à la base pour empêcher tout problème d'alignement
  • Pour le stockage, la congélation et le transport de réactifs et d'échantillons
  • Portoirs et tubes utilisables dans une large gamme de températures : –80 à +121 °C
These tubes are ideal for HTLV-III testing, bacterial and hybridoma cell uptake studies, cell harvesting, pharmaceutical quality control, receptor binding assays, RIA and EIA.
Les tubes et portoirs peuvent être placés dans l'autoclave jusqu'à 100 fois et résistent à la plupart des produits chimiques utilisés en recherche. La grille de support de tubes est amovible et peut être utilisée comme support autostable. Elle peut également être placée au réfrigérateur ou au congélateur pour une meilleure circulation de l'air autour des tubes ou au bain-marie pour un chauffage contrôlé du contenu des tubes.
Please note: Tubes have a gross volume of 1,2 ml but with a cap in place, they will hold 1,1 ml.
* PCR est un procédé breveté de Hoffman-La Roche. L'utilisation de ce procédé exige une licence.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité