Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Fournisseur: Simport Scientific
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 183 EUR InStock
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Tubes Microtubes à centrifuger
Tubes en PP avec bouchons à vis avec joint à lèvres en PEHD.
  • Fermeture parfaitement étanche
  • Plage de température: –196 à +110 °C, les tubes sans jupe peuvent être centrifugés jusqu'à 20000×g
  • Les tubes stériles sont irradiés aux rayons gamma et emballés dans des sachets inviolables refermables
  • Ne peuvent pas être autoclavés à cause du bouchon en PE-HD
  • Certifiés sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans ADN
Ces tubes polyvalents peuvent être utilisés pour les applications de stockage en congélateur, d'ébullition, de centrifugation et d'autres applications de laboratoire. La lèvre d'étanchéité souple et profonde à l'intérieur du bouchon garantit une étanchéité positive et empêche le contenu du tube de venir en contact avec les filets, ce qui, par conséquent, réduit les risques de contamination des échantillons. Les bouchons à vis sont totalement amovibles. Les tubes sont disponibles avec des jupes, ce qui signifie qu'ils sont auto-portants. En outre, des tubes sans jupe, stériles, avec zone de marquage blanche et graduations sont disponibles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité