L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes PCR, 0,2 ml, avec bouchon plat ou bombé, ABgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0337 AB-0620 AB-0620/G AB-0620/P AB-0620/Y AB-0621 AB-0622 AB-0620/R AB-0620/B
732-4803EA 93.25 EUR InStock
732-4803 732-4836 211-2262 732-0071 732-0072 732-0073 732-0074 211-2260 732-0070
Tubes PCR, 0,2 ml, avec bouchon plat ou bombé, ABgene®
Tubes Tubes PCR
PP.
  • Capacité du tube de 0,25 ml maximum en position fermée
  • Bouchon clipsable intégré
  • Disponibles avec bouchons plats ou bombés
  • Certifiés exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain
Adapté aux blocs pour thermocycleur de 0,2 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité