Microtubes PCR avec capuchon plat, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-02-B PCR-02-V PCR-02-Y
731-4000EA 71.7 EUR InStock
731-4000 731-4004 731-4005
Microtubes PCR avec capuchon plat, Axygen®
Tubes Tubes PCR
Polypropylene tubes are specifically designed for PCR and thermal transfer applications.
  • Made from highly polished molds
  • Free of lubricants, dyes, heavy metals, and fillers
  • Certified RNase-, DNase-, and pyrogen-free to ensure the purity of your reaction
The ultra-thin and consistent tube walls ensure that thermal transfer is precisely even along the surface of the tube. The unique cap design guarantees a perfect fit to prevent sample evaporation during thermal cycling.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité