Microtubes pour PCR, 0,2 ml
Fournisseur: EPPENDORF
0030124.332 0030124.359 0030124.707
732-0097EA 158 EUR InStock
732-0097 732-0098 EPPE0030124.707
Microtubes pour PCR, 0,2 ml
Tubes Tubes PCR
PP.
  • 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
  • Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
These thin-walled, 0,2 ml PCR tubes are designed for use with all leading thermal cyclers.
Colour: Clear
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité