Barrettes de microtubes pour PCR 0,2 ml, avec barrettes de bouchons attenants, Amplitube™
Fournisseur: Simport Scientific
T322-1B T322-1G T322-1N T322-1R T322-1Y
211-3332EA 131 EUR InStock
211-3332 211-3333 211-3331 211-3334 211-3335
Barrettes de microtubes pour PCR 0,2 ml, avec barrettes de bouchons attenants, Amplitube™
Tubes Tubes PCR
PP. Les parois ultra-fines assurent un transfert thermique uniforme et efficace, afin de réduire le temps de réaction PCR dans la plupart des cycleurs thermiques à fond en V.
  • Les barrettes de tube avec barrettes de 8 bouchons attenants sont moulées avec une charnière pour faciliter l'ouverture et la fermeture
  • La soudure individuelle de chaque tube assure une bonne protection des échantillons contre la contamination croisée
  • Choix de tubes naturels ou de quatre couleurs non cytotoxiques et non métalliques pour l'identification visuelle des échantillons
  • Le bouchon bombé assure une parfaite étanchéité pour éviter l'évaporation pendant le cycle thermique
  • Certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN
Conditionnement: En sacs refermables scellés.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité