Test tubes, with rim, medium wall
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
G030/01 G030/02 G030/03 G030/04 G030/05 G030/06 G030/08 G030/10 G030/09
212-7097EA 51.6 EUR InStock
212-7097 212-7098 212-7099 212-7100 212-7102 212-7103 212-0461 212-7104 MURRG030/09
Test tubes, with rim, medium wall
Tubes Tubes à essais
Borosilicate test tubes are suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples. They are also highly chemically resistant.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité