Test tubes without rim, medium wall
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
G031/01 G031/02 G031/03 G031/04 G031/05 G031/06 G031/08 G031/10 G031/09
212-7105EA 51.6 EUR InStock
212-7105 212-7106 212-7107 212-7108 212-7032 212-7033 212-7034 212-0462 212-0565
Test tubes without rim, medium wall
Tubes Tubes à essais
Borosilicate glass, grade 3.3, SAMCO '33'. Medium walled.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples.
Certifications: ISO 4142:2002
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité