Test tubes with rim, light wall
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
G001/82 G001/71 G001/72 G001/73 G001/75 G001/76 G001/80 G001/81 G001/83 G001/84 G001/79
212-0556EA 68.3 EUR InStock
212-0556 212-7076 212-7077 212-7078 212-7079 212-7080 212-7081 212-7082 212-7083 212-7084 212-0555
Test tubes with rim, light wall
Tubes Tubes à essais
Soda-lime glass test tubes are suitable for general mixing and simple laboratory work, and will withstand moderate warming (water bath).
Attention: They should not be placed directly into naked flames.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité