Test tubes with rim
Fournisseur: SciLabware
1624/10M 1624/12M 1624/16M 1624/20M
212-7421EA 140 EUR InStock
212-7421 212-7422 212-7423 212-7424
Test tubes with rim
Tubes Tubes à essais
PYREX®, verre borosilicaté, paroi épaisse.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Paroi épaisse pour une résistance mécanique supplémentaire. Construction robuste réduisant les risques de casse. Sécurité de l'utilisateur améliorée.
Certifications: ISO 4142
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité