Tubes à essais à fond rond ou plat, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 337 EUR InStock
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Tubes à essais à fond rond ou plat, Corning® Gosselin™
Tubes Tubes à essais
En PS, transparent ou en PP, translucide, avec ou sans bouchons.
  • With or without cap, aseptic or sterile (10 kGray)
  • Can withstand centrifugation of 3000×g, unless otherwise indicated
  • Suitable for the majority of automated testing systems
Suitable for sampling, transport and centrifugation. Wide variety of diameters and sizes covering all analytical needs.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité