Tubes à essai avec bouchons à vis SVL
Fournisseur: SciLabware
1636/36MP 1636/10MP 1636/44MP 1636/24MP 1636/26MP 1636/30MP 1636/32MP 1636/34MP 1636/38MP 1636/42MP 1636/04MP
212-7442EA 278 EUR InStock
212-7442 212-7437 212-0655 212-7441 212-7549 212-7550 212-7551 212-7552 212-7553 212-7554 212-7436
Tubes à essai avec bouchons à vis SVL
Tubes Tubes à essais
PYREX®, verre borosilicaté, bouchons à vis en résine phénolique.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Screw caps with inert PTFE lined rubber seal
  • Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles (121 °C for 2 hours)
Culture tubes with neck and SVL® standard screw neck.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité