Test and sample tubes with stopper
Fournisseur: Deltalab
212-1705EA 141 EUR InStock
212-1705
Test and sample tubes with stopper
Tubes Tubes à essais
Clear polystyrene (PS) with HDPE stopper.
  • Temperature resistance from −10 up to +70 °C (for short periods up to +80 °C)
  • Can be centrifuged up to 7500×g
  • With green stopper, leakproof
Precision moulded test tubes and sample tubes for a wide variety of applications. With round base. Non sterile.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité