Tubes à essai
Fournisseur: DELTALAB
400500 400800 400400 400705 400700 400900 401100 401700
212-3320EA 93.5 EUR InStock
212-3320 212-3321 212-3322 212-3326 DELT400700 DELT400900 DELT401100 DELT401700
Tubes à essai
Tubes Tubes à essais
Polypropylene (PP), ultra clear.
  • Temperature resistant from 0 to 120 °C (short-term up to 130 °C)
  • Centrifugeable up to 15000×g
  • Autoclavable
Precisely shaped reagent and sample tubes for a variety of applications. With round or flat bottom. Unsterile. Graduated.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité