Capuchons LABOCAP, avec poignée
Fournisseur: LUDI A.G.
184110621 184110622 184110623 184110731 184110732 184110733
391-0094EA 18.3 EUR InStock
391-0094 LUDI184110622 LUDI184110623 391-5930 391-5932 391-5931
Capuchons LABOCAP, avec poignée
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
En aluminium.
  • En aluminium anodisé avec ressort intérieur en acier inoxydable
  • Les ressorts se serrent contre la paroi extérieure du récipient
  • Anodisés de 3 couleurs différentes
  • Autoclavables
Avec poignée. Bouchon pour fermeture stérile mais non hermétique des tubes à essai.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité