Tubes à essais avec bouchons à rodage standard
Fournisseur: SciLabware
1628/06M 1628/10M 1628/18M 1628/22M
212-7432EA 183 EUR InStock
212-7432 212-7433 212-7399 212-7398
Tubes à essais avec bouchons à rodage standard
Tubes Tubes à essais
Verre Pyrex® borosilicaté transparent.
  • Gradués
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Bouchon interchangeable en PE (inclus)
Tubes à rodage femelle avec graduations en émail blanc indiquant la capacité.
Certifications: ISO 4142, DIN 12217
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité