Tubes à essais avec bouchons à rodage standard
Fournisseur: Brand
114521 114508 114516 114524
212-1646EA 23.3 EUR InStock
212-1646 212-1642 212-1644 212-1648
Tubes à essais avec bouchons à rodage standard
Tubes Tubes à essais
DURAN®, verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec rodage standard et bouchon en PP. Graduations blanches et étiquetage faciles à lire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité