Drying tubes with standard ground cone, angled, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
MF23/1 MF23/2 MF23/3 MF23/4
201-0217EA 37.8 EUR InStock
201-0217 201-0218 201-0526 BIBBMF23/4
Drying tubes with standard ground cone, angled, Quickfit®
Tubes Tubes de dessication
PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Designed for use with a desiccant such as calcium chloride.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité