Tubes de dessiccation, droits
Fournisseur: Lenz
201-9110EA 9.2 EUR InStock
201-9110
Tubes de dessiccation, droits
Tubes Tubes de dessication
DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With one bulb and glass tubing connection.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité