Tubes d'amenée des gaz / Capillaires pour le point d'ébullition
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05080001 05080002
201-2611EA 17.6 EUR InStock
201-2611 612-2816
Tubes d'amenée des gaz / Capillaires pour le point d'ébullition
Tubes Tubes d'arrivée de gaz
En verre borosilicaté Duran®
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale donc grande résistance aux variations de température
Droits, avec rodage mâle soudé. Pour découper ou peler un capillaire à la longueur désirée.
Longueur d'installation: 200 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité