Tuyau, en caoutchouc, rouge
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
3010204A 3010305 3010407 3010508 3010609 3010711 3010406 3010508A 3010609A 3010610A 3010710 3010711A 3010812 3010913B 3011014B 3011217B 3011824 3012533 3010408A 3011622 3012028 3011420 3010509 3011521
228-3331EA 5.1 EUR InStock
228-3331 228-3335 228-3336 228-3344 228-3346 228-3356 228-3812 228-3813 228-3814 228-3815 228-3816 228-3817 228-3818 228-3819 228-3820 228-3821 228-3822 228-1544 228-1537 228-1542 228-1543 228-1540 228-1538 228-1541
Tuyau, en caoutchouc, rouge
Tuyaux Transfer Tubing
En caoutchouc naturel, rouge
  • Excellentes élasticité et flexibilité
  • Résistance à l'usure
  • Bonne résistance chimique aux acides et aux alcalis
Ce tuyau est léger, souple et résistant. Son élasticité facilite sa manipulation et le rend hermétique.
Résistance thermique : –10 à +50 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 50
Densité : 1,13
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité