Tubing, Tygon® XL-60
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
AN800003 AN800007 AN800012 AN800017 AN800022 AN800038 AN800046 AN800053
228-1056EA 190 EUR InStock
228-1056 228-1057 228-1058 228-1059 228-1060 228-1062 228-1063 228-1064
Tubing, Tygon® XL-60
Tuyaux Transfer Tubing
Élastomère thermoplastique, translucide.
  • Excellente résistance chimique à de nombreux liquides, acides et bases
  • Résistant à l'ozone, à la lumière du soleil et aux intempéries
  • Extrêmement souple et résistant
Spécialement conçus pour une utilisation dans les pompes pour contrôle biologique, offrant une durée de vie de plus de 500 heures lorsqu'ils sont utilisés dans les pompes pour contrôle biologique. L'alternative idéale aux tuyaux en silicone et PVC lorsqu'une plus longue durée de vie est nécessaire. Les matériaux ne contiennent que de petites quantités de substances extractibles, ce qui réduit le risque de contamination pendant le transfert de liquide.
Résistance thermique : −40 à +120 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 60
Densité : 0,90
Certifications: FDA 21 CFR 177.1210, NSF 51, EU Regulation 10/2011
Information de livraison: Livrés en rouleaux de 15 m dans une boîte en carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité