Tuyaux, sanitaire, Tygon® 3350
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
070497-09 070497-11 070497-13 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-17F 070497-20F 070498-16 070498-18
224-2538EA 76.9 EUR InStock
224-2538 224-2542 224-2545 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0141 224-0142 224-2519 224-2521
Tuyaux, sanitaire, Tygon® 3350
Tuyaux Transfer Tubing
En silicone platine, transparent.
  • Biocompatibles pour des applications sensibles, peuvent être utilisés pour les denrées alimentaires
  • Résistants à l’ozone et aux UV, autoclavables
Tuyaux Tygon® en silicone platine avec une surface ultra lisse. Grande élasticité et bonne force de rappel pour un transfert constant du liquide, même avec un pompage intermittent.
Résistance thermique : −80...+204 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 50
Densité : 1,14
Certifications: Homologués par la FDA, conformes à USP classe VI.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité