Tuyaux en métal avec petites brides
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20673305 20673306 20673307 20673308 20673315 20673316 20673317 20673318 20673325 20673326 20673327 20673328 20673335 20673336 20673337 20673338
185-2511EA 102 EUR InStock
185-2511 185-2521 185-2531 185-2541 185-2512 185-2522 185-2532 185-2542 185-2513 185-2523 185-2533 185-2543 185-2514 185-2524 185-2534 185-2544
Tuyaux en métal avec petites brides
Tuyaux Tubulures pour le vide
En acier inoxydable.
  • Raccords flexibles satisfaisants en outre à de hautes exigences en matière de dégagements de gaz et de propreté
  • Montage et démontage aisés
  • Raccord sûr et étanche au vide combiné à la bague de centrage et à l'anneau de serrage en option
Avec petites brides bilatérales soudées. Tuyaux en métal ondulés d'une très grande flexibilité.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité