Tube en verre
Fournisseur: EMMANUEL PIERRE ETS
1TAR910 1TAR1010 1TAR410 1TAR510 1TAR610 1TAR710 1TAR810
212-0205EA 25.7 EUR InStock
212-0205 212-0199 212-0200 212-0201 212-0202 212-0203 212-0204
Tube en verre
Tuyaux Transfer Tubing
En verre AR.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Longueur: 500 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité