Membranes de dialyse Spectra/Por® 4
Fournisseur: Spectrum Laboratories
132697 132700 132703 132706 132709
734-0677EA 474 EUR InStock
734-0677 734-0678 734-0680 734-0681 734-0683
Membranes de dialyse Spectra/Por® 4
Tuyaux Membranes de dialyse
MWCO 12 - 14 kD, cellulose régénérée.
  • Transparentes et flexibles
Membrane économique pour une large gamme d'applications pour lesquelles il existe une grande différence dans la taille de la masse moléculaire des substances devant être séparées; comprend la préparation des échantillons, le dessalinisation,le changement de tampon, le changement de pH, la purification des protéines. Offre une bonne compatibilité chimique, la qualité standard RC peut être utilisée avec des acides et des bases forts et dilués, avec des acides et des bases faibles et concentrés, avec la plupart des alcools et quelques solvants organiques doux ou dilués (y compris le DMSO). Le RC standard tolère un pH compris entre 2 à 12 et des températures comprises entre 4 à 121 °C. Fournie à l'état sec, additif : glycérine.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité