Pince pour capillaire
Fournisseur: VICI
554-1125EA 40.2 EUR InStock
554-1125
Pince pour capillaire
Pinces Clips pour tubes
Petit accessoire pratique pour le maintien de tuyau dans un solvant.
  • Maintien en place une tubulure en plastique de 1/16' et 1/8' placée à coté du flacon de solvant
  • Ressort en acier inoxydable pour une longue durée de vie
Epaisseur de paroi: jusqu'à 4 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité