Flacons d'échantillonnage avec ou sans bouchon clipsable
Fournisseur: GRAVIS
E00910M E00914M E00936M E00915M E01020-100 E01144-68 E00925M E01025M E00920 E00920M E00910
215-2623EA 94.2 EUR InStock
215-2623 215-2399 215-2630 215-2625 215-2632 SPVAE01144-68 215-3233 215-2409 SPVAE00920 SPVAE00920M SPVAE00910
Flacons d'échantillonnage avec ou sans bouchon clipsable
Flacons Flacons en verre
Verre pour applications chimiques, blanc ou ambré, avec ou sans bouchon clipsable en PE naturel, monté.
  • Verre ambré pour protéger les matériaux sensibles à la lumière.
Informations de commande: Bouchons de rechange en PE disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité