Flacons à sertir, 8 mm sans capsules, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
1-CRVA 1.2-CWV 08-CV 07-CPV 06-CTVA 01-CVG
548-1180EA 288 EUR InStock
548-1180 548-1128 548-1122 548-1117 548-1112 548-1101
Flacons à sertir, 8 mm sans capsules, Chromacol™
Fioles
* Convient particulièrement au micro-échantillonnage. Utilisable avec S-10 (ressort en acier 10 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité