L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons à col fileté, 13-425, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
5-SV 10-SV
548-1216EA 73.3 EUR InStock
548-1216 548-1135
Flacons à col fileté, 13-425, Chromacol™
Fioles
These vials are made from superior quality 1st hydrolytic class clear and amber glass (type 1).
Informations de commande: Screw caps need to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité