Flacons avec bouchon à vis et bouchons certifiés
Fournisseur: Agilent
5182-0553 5182-0554 5182-0555 5182-0556 5182-0557 5182-0558 5182-0714 5182-0715 5182-0716 5182-0732 5182-0733 5182-0734 5182-0735 5182-0736 5182-0737 5182-0864 5182-0865 5182-0866 5182-0867 5182-0868 5182-0869 5183-2067 5183-2069 5183-2071 5183-2079 5183-2080 5183-2081 5183-2082 5183-2083 5067-0205 5188-6535 5188-6536
548-0761EA 69 EUR InStock
548-0761 HEWL5182-0554 HEWL5182-0555 HEWL5182-0556 HEWL5182-0557 HEWL5182-0558 548-0762 548-0763 548-0764 HEWL5182-0732 HEWL5182-0733 HEWL5182-0734 HEWL5182-0735 HEWL5182-0736 HEWL5182-0737 HEWL5182-0864 HEWL5182-0865 HEWL5182-0866 HEWL5182-0867 HEWL5182-0868 HEWL5182-0869 548-0771 HEWL5183-2069 HEWL5183-2071 HEWL5183-2079 HEWL5183-2080 HEWL5183-2081 HEWL5183-2082 HEWL5183-2083 HEWL5067-0205 HEWL5188-6535 HEWL5188-6536
Flacons avec bouchon à vis et bouchons certifiés
Fioles
Ces flacons sont certifiés pour une compatibilité totale avec les échantillonneurs automatiques Agilent. Les bouchons à vis et les septa à ajustement de précision offrent une étanchéité parfaite avec des inserts à microvolume.
  • Col à précision de forme pour une manipulation optimale du bras robotique
  • Ouverture 40% plus large que celle des flacons à ouverture étroite standard
  • Étiquette d'inscription en céramique en option avec marques de remplissage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité