VWR® ND8, Flacons à col fileté
Fournisseur: LA-PHA-PACK GMBH
11090210 11090382 11090259
548-3018EA 33.2 EUR InStock
548-3018 548-3019 LAPH11090259
VWR® ND8, Flacons à col fileté
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi.
  • Flacons standard pour les systèmes GC et HPLC
  • Idéals pour une utilisation avec les instruments VWR®/Hitachi
  • Large gamme de micro-inserts
  • Flacons et joints également disponibles en kit 2 en 1
  • Petite ouverture pour micro-inserts de diamètre de 5 mm
  • Micro-insert avec fond plat également disponible
Information de livraison: Contenu des kits: flacon en verre avec bouchon à vis de 1,5 ml (11,6×32 mm), bouchon à vis en PP noir avec trou central de 5,5 mm et septum.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité