VWR® ND9, Flacons à filetage court
Fournisseur: LA PHA PACK
11090500 11090519 11090520 11190932 11191205
548-3028EA 34.2 EUR InStock
548-3028 548-3029 548-3030 548-3094 LAPH11191205 548-3253
VWR® ND9, Flacons à filetage court
Fioles
Flacons standard en verre ou plastique pour GC et HPLC, micro-inserts, bouchons et kits. Peuvent être utilisés de manière universelle sur la quasi-totalité des échantillonneurs automatiques, type de flacon recommandé pour Waters et Agilent.
  • Large ouverture pour un remplissage aisé
  • Des bouchons avec différents types de septa sont disponibles en diverses couleurs ; bouchon bleu également disponible avec capuchon plein
  • Des bouchons pré-perforés pour aiguilles HPLC sont disponibles. Seul le silicone est percé, tandis que le PTFE reste intact (aucune modification de la concentration ; aucune contamination due aux impuretés extraites du silicone)
  • Un matériau synthétique souvent utilisé dans les septa en PTFE/caoutchouc rouge Agilent a été ajouté à la gamme de produits (c’est un matériau plus mou moins fragmenté que le caoutchouc naturel/TEF)
Bouchon spécial à filetage court pour applications LC-MS et GC-MS : fermeture à un composant, sans ressuage, absolument inerte, étanche, perforable et résistant aux produits chimiques, comme le PTFE.
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
Information de livraison: Contenu des kits : flacon à filetage court de 1,5 ml (11,6×32 mm), bouchon à filetage court en PP bleu, rouge ou transparent avec orifice central de 6 mm et septum.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité