Tubes Cryo.S™ 1 et 2 ml
Fournisseur: Greiner Bio-One
122277_500 122278_500 122279_500 122280_500 123263_500 123277_500 123278_500 123279_500 123280_500 121263_500 121277_500 121278_500 121279_500 121280_500 126263_500 126277_500 126278_500 126279_500 126280_500 122263_500 121261_500 122261_500 126261_500 123280_100 123261_500
391-3461EA 254 EUR InStock
391-3461 391-3462 391-3463 391-3464 479-4110 479-4111 479-4112 479-4113 479-4114 479-4120 479-4121 479-4122 479-4123 479-4124 479-4140 479-4141 479-4142 479-4143 479-4144 479-0086 479-0099 479-0190 479-0191 GREI123280_100 GREI123261_500
Tubes Cryo.S™ 1 et 2 ml
Fioles
Pour le stockage en congélateur ou dans la phase vapeur d'azote liquide. Résistance thermique de −196 à +121 °C.
  • Certifiés non cytotoxiques et exempts d'endotoxines, de DNase, RNase et d'ADN humain
  • Nouvelle graduation et zone d'inscription
  • Compatibles transport aérien
  • Code-barres 1D et 2D sur demande
En PP, avec bouchon de couleur, stériles (SAL 10⁻³).
* sans zone d'inscription
** avec code Datamatrix
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité