Gaine CryoFex™ pour cryotubes CryoLine™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 101 EUR InStock
479-6858
Gaine CryoFex™ pour cryotubes CryoLine™, Nunc™
Paillettes cryogéniques
Gaine en PE pour la conservation en azote liquide et pour procurer une sécurité supplémentaire lors de la congélation d'échantillons dangereux.
  • Peut se couper à la longueur désirée
  • Rétrécit à la chaleur épousant la forme des tubes
Ø×L extérieur: 14×500 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité