Flacons sérums avec filetage, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 606 EUR InStock
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Flacons sérums avec filetage, Nalgene®
Fioles
En PETG transparent ou brun. Parfaitement adaptés aux sérums biologiques, aux médicaments vétérinaires et ophtalmologiques et à de nombreuses autres applications.
  • Disponibles en PETG transparent ou brun, en version stérile ou non stérile
  • Large gamme de bouchons à vis également disponible séparément
  • Fabriqués et conditionnés dans des salles équipées de filtres HEPA
Bouchons filetés pour flacons: En HDPE . Pour fermer hermétiquement et en toute sécurité des flacons à col étroit. Disponibles en version stérile ou non stérile. Bouchons stériles et non stériles livrés en vrac, avec bouchons stériles conditionnés dans une boîte à triple emballage.
For safe and tight closure of narrow-neck vials.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité