Sample vials, trident vials
Fournisseur: MURRAY S
T101/V1T001/C T101/V2T001/C T101/V3T001/C T101/V4T001/C T101/V5T001/C T101/V6T001/C5 T101/V7T001/C T102/V1T001/C5 T102/V2T001/C T102/V3T002/C T101/V3 T101/V1 T101/V2 T101/V4 T101/V5 T101/V7 T102/V1 T102/V3
212-7053EA 497 EUR InStock
212-7053 212-7054 212-7055 212-7056 212-7057 212-7058 212-7059 212-7060 212-7061 212-7062 MURRT101/V3 MURRT101/V1 MURRT101/V2 MURRT101/V4 MURRT101/V5 MURRT101/V7 MURRT102/V1 MURRT102/V3
Sample vials, trident vials
Fioles
Vials made from neutral glass with PP screw cap. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
  • Robust and economical, will withstand moderate temperature change
  • Screw cap with foil coated insert for a better seal
  • Easy handling
Conditionnement: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité