L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubular glass universal and bijou vials, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
127028 127030 120128 128138
215-3392EA 204 EUR InStock
215-3392 215-0095 215-3389 215-3393
Tubular glass universal and bijou vials, WHEATON®
Fioles
These vials are suitable for media, diagnostic and sample collection applications. Type III, soda-lime glass, clear.
  • Good chemical resistance
  • For applications that do not require specific temperature resistance
  • PP or aluminium replacement screw caps optionally available (please enquire)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité