Flacons d'échantillonnage avec bouchon à vis
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
14.020.02 14.020.01 14.020.03 14.020.04 14.020.05
215-8341EA 319 EUR InStock
215-8341 215-8342 215-8343 215-8344 215-8345
Flacons d'échantillonnage avec bouchon à vis
Fioles
Flacons d'échantillonnage en verre AR, transparent avec bouchon à vis noir. Idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons.
  • Paroi mince, cylindrique
  • Bouchon à vis étanche
  • Conçu pour une utilisation dans les environnements nécessitant une résistance aux basses températures
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité