Bouchons filetés, PPCO, 13 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
342826-0110 342826-0111 342826-0114
215-1584EA 198 EUR InStock
215-1584 215-1585 215-1586
Bouchons filetés, PPCO, 13 mm
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Identify samples quickly with micro packaging vial closures for 4,5 ml vials, offered in green, white or natural. Polypropylene polymer closures are ready to use and have no O-ring to fall out or contaminate contents.
  • RNase/DNase free (only sterile closures), non-cytotoxic and non-pyrogenic
Certifications: Manufactured in compliance with ISO 13485:2003 quality requirements. Micro packaging vials and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Conditionnement: Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1000 per case.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité