Bouchons filetés, PPCO, Low Profile, 11 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
362821-0112 342821-0110 342821-1111 342821-0112 342821-0114 342821-0115 342821-0116 342821-0118 342821-0111 362821-0111 362821-1111 362821-0114 362821-0116 362821-0110 362821-0115 362821-0118 362821-1112
215-1265EA 165 EUR InStock
215-1265 215-1192 215-1216 215-1210 215-1211 215-1212 215-1213 215-1215 215-1193 215-1264 215-1267 215-1266 215-1653 215-1651 215-1652 215-1654 NALG362821-1112
Bouchons filetés, PPCO, Low Profile, 11 mm
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Identify samples quickly with low profile closures for micro packaging vials. Polypropylene polymer closures are ready to use.
  • RNase/DNase free (only sterile closures), non-cytotoxic and non-pyrogenic
Certifications: Manufactured in compliance with ISO 13485:2003 quality requirements. Micro packaging vials and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Conditionnement: Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1000 per case.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité