Flacons de scintillation
Fournisseur: KARTELL
933 934
216-4308EA 312 EUR InStock
216-4308 216-4309
Flacons de scintillation
Fioles
Compatibles avec tous les compteurs à scintillation. Bouchon à vis spécial pour une manipulation étanche. En PEHD translucide.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité