Fioles de scintillation, Snaptwist®
Fournisseur: Simport Scientific
S207 S207-5
720-0494EA 150 EUR InStock
720-0494 720-0495
Fioles de scintillation, Snaptwist®
Fioles
Flacons à usage général pour scintillation liquide et comptage gamma, chromatographie, stockage d'échantillons et mise en culture. Utilisables avec les compteurs LKB et Packard Varisette.
  • Retrait aisé des échantillons (1/4 de tour) éliminant tout danger d'éclaboussure
  • Verrou positif intégré empêchant le capuchon de se détacher
  • Flacons sans épaulement pour une ouverture très large de 12,5 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité