L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacon avec capuchon serti, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
342030-0003 342030-0005 342030-0010 342030-0020
215-1493EA 2070 EUR InStock
215-1493 215-1494 215-1495 215-1496
Flacon avec capuchon serti, Nalgene®
Fioles
Il est particulièrement adapté au conditionnement, au stockage et à l'expédition de sérums diagnostiques et biologiques, ainsi que de médicaments vétérinaires et ophtalmologiques. Il est fabriqué et conditionné dans des zones contrôlées avec filtration HEPA. En PETG transparent
  • Il est stérilisé selon 10 6 SAL (Sterility Assurance Level). Conforme aux normes USP classe VI et USP 661
  • Convient au transport aérien avec les bouchons en caoutchouc et capuchons sertis adaptés (à commander séparément)
  • Contrôle qualité pour l'absence de fuites
InformationsMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité