Flacons pour prélèvements sériques, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
223742 223743 223745 223746 223738 223739 223747 223748 223760 223761 223762 223763 223764 223766 W223712
216-3007EA 591 EUR InStock
216-3007 216-3008 216-3009 216-3010 216-3005 216-3006 216-3011 216-3012 216-3013 216-3014 216-3015 216-3016 216-3017 216-3018 548-1977
Flacons pour prélèvements sériques, WHEATON®
Fioles
Serum bottles are ideal for long- and short-term sample storage, lyophilisation and vaccine/injectable drug containers. These moulded bottles have excellent wall strength and chemical tolerances which are important for storage applications. Bottles are manufactured from Wheaton 400 borosilicate moulded glass that conforms to USP Type I requirements. Bottles are packed in shrink-wrapped partitioned modules with the exception of 2 ml size, which has no partition.
  • Adaptés à la plupart des applications de lyophilisation
  • Verre borosilicaté conforme à la norme USP type I
  • Emballés sous film plastique rétractable
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité