L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Coupelles à immersion
Fournisseur: Industrial Physics
VF2071 VF2072 VF2073 VF2074 VF2075 VF2077
616-3412EA 149.3 EUR InStock
616-3412 616-3413 769-1144 616-3414 616-3415 616-3417
Coupelles à immersion
Viscosimètres Coupes à écoulement
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Engraved with a unique serial number
  • Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Information de livraison: Stand is not included.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité